Merck
5010-OP
Guanidin-Hydrochlorid
OmniPur® Grade, >= 99.5%, Denaturant used for purification of nucleic acids and polypeptides from cell lysates
Synonym(e):
Guanidin -hydrochlorid, Aminomethanamidin -hydrochlorid, Guanidiniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.53
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
crystalline powder (granular)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
180-185 °C (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
foreign activity
DNAse, none detected, Phosphatase, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Denaturierungsmittel für die Aufreinigung von Nukleinsäuren und Polypeptiden aus Zelllysaten. Hemmt die RNase- und Proteaseaktivität. Molekularbiologische Qualität.
A260 (0,1 M, Wasser): ≤0,05 AU
A280 (0,1 M, Wasser): ≤0,01 AU
Reinheit: ≥99,5 %
DNase: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): ≤0,001 %
Phosphatase: nicht nachweisbar
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch vorgesehen.
Application
Stark chaotropes Mittel zur Denaturierung und nachfolgenden Neufaltung von Proteinen. Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine, wie z. B. Einschlusskörper, lösen. Dies kann als erster Schritt bei der Neufaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form eingesetzt werden. Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) sind ggf. auch erforderlich.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5020-10KG04055977242256
5030-5KG07790788050856
5010-1KG07790788050849