Fortfahren mit
1.37037
Guanidiniumchlorid
EMPROVE® EXPERT, NF
Synonym(e):
Guanidin -hydrochlorid, Guanidinumhydrochlorid, Carbamimidoylazaniumchlorid, Aminomethanamidin -hydrochlorid, Guanidiniumchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.53
EC Index Number:
200-002-3
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
3591990
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
NF
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
potency
655.3-907.1 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
feature
RNase and DNase free
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-185 °C (lit.), 188 °C
solubility
2150 g/L
density
1.3 g/cm3 (lit.)
bulk density
550‑620 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
General description
Die richtige Chemikalie zu finden, die Ihren pharmazeutischen und biopharmazeutischen Herstellungsanforderungen entspricht sowie regulatorische Anforderungen erfüllt, kann eine Herausforderung sein. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Portfolio aus hochwertigen Produkten für die pharmazeutische und biopharmazeutische Herstellung besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Von Nicht-GMP-Qualitäten für Anwendungen mit geringem Risiko bis hin zu IPEC-PQG GMP für Anwendungen mit höherem Risiko: Wir bieten Produkte für all Ihre Produktionsanforderungen.
Application
Stark chaotropes Mittel zur Denaturierung und nachfolgenden Neufaltung von Proteinen. Dieses starke Denaturierungsmittel kann unlösliche oder denaturierte Proteine, wie z. B. Einschlusskörper, lösen. Dies kann als erster Schritt bei der Neufaltung von Proteinen oder Enzymen in ihre aktive Form eingesetzt werden. Harnstoff und Dithiothreitol (DTT) sind ggf. auch erforderlich.
Other Notes
Dank seiner geringen Mikroben- und Endotoxingrenzwerte ist Guanidiniumchlorid Emprove® Expert besonders gut für die biopharmazeutische Herstellung geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.042201372725010-OP
agency
NF
agency
-
agency
-
agency
-
solubility
2150 g/L
solubility
2150 g/L
solubility
water: 6 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
bulk density
550‑620 kg/m3
bulk density
550‑620 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
feature
RNase and DNase free
feature
-
feature
-
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidiniumchlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.