1.00524
Periodsäure
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Periodsäure
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
≥99.5% (iodometric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.5% Iodic acid (acidimetric)
Glührückstand
≤500 ppm (as sulfates)
pH-Wert
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
122 °C
Löslichkeit
ethanol: soluble at 20 °C
water: soluble at 20 °C
Schüttdichte
1400 kg/m3
Anionenspuren
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 ppm
iodide (I-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
Anwendung(en)
histology
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChIKey
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Histological and Chemical Analysis of Heavy Metals in Kidney and Gills of Boops boops: Melanomacrophages Centers and Rodlet Cells as Environmental Biomarkers: In dieser Studie wurde Periodsäure zur analytischen Charakterisierung von Schwermetallen in Meeresorganismen verwendet, was Einblicke in Umweltbiomarker liefert, die für die chemische Analyse in aquatischen Umgebungen relevant sind (Lauriano ER et al., 2022).
- Histochemical study of the effects on abomasal mucins of Haemonchus contortus or Teladorsagia circumcincta infection in lambs: In dieser Arbeit wird die Wechselwirkung zwischen parasitären Infektionen und Schleimhautoberflächen untersucht, wobei PAS-Färbung zur Analyse von Mucin-Kohlenhydraten angewendet wurde (Savoian MS et al., 2016).
Hinweis zur Analyse
Iodsäure (acidimetrisch): ≤ 0,5 %
Chlorid, Chlorat, Bromid, Bromat (als Cl): ≤ 100 ppm
Iodid (I): ≤ 10 ppm
Nitrat (NO₃): ≤ 10 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (Eisen): ≤ 5 ppm
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 500 ppm
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable