Fortfahren mit
P0430
Periodsäure
suitable for electrophoresis, ≥99%
Synonym(e):
Paraperiodic acid, Iodic acid, Orthoperiodic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
H5IO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.94
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
233-937-0
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder or crystals
Grade:
electrophoresis grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
electrophoresis grade
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: oxidant
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
122 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OI(O)(O)(O)(O)=O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Phenolphthalein, used as a laxative for most of the twentieth century, was carcinogenic to rats and mice in a 2-yr study.[1]
Analysis Note
Geprüft für den Einsatz in der Färbung von Glykoproteinen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
379891P78758.22288
grade
electrophoresis grade
grade
-
grade
-
grade
synthesis grade
assay
≥99%
assay
99.999% trace metals basis
assay
≥99.0%
assay
≥98% (iodometric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
crystals
form
powder or crystals
form
solid
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: soluble at 20 °C, water: soluble at 20 °C
mp
122 °C (lit.)
mp
122 °C (lit.)
mp
122 °C (lit.)
mp
122 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Periodsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)