Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
assay
≥98% (iodometric)
form
solid
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
122 °C
solubility
ethanol: soluble at 20 °C, water: soluble at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Es kann auch wie folgt verwendet werden:
- Bei der selektiven N-Nitrosierung von sekundären Aminen in Gegenwart von Natriumnitrit und feuchtem Kieselgel.
- Als stoichiometrisches Oxidans mit Chrom(IV)acetat für die Oxidation von tertiären C−H-Bindungen an tertiäre Alkohole.
- In Kombination mit Chromoxid zum Oxidieren von primären Alkoholen zu Carbonsäuren, Alkylbenzolen zu Benzoesäuren und cyclischen Benzylethern zu den entsprechenden Lactonen.
- Bei der Iodierung von sterischen Polyalkylbenzolen in Gegenwart von Iod.
- Bei der oxidativen Kupplung von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen in Gegenwart von wässriger Essigsäure.
- Bei der selektiven Oxidation von Sulfiden zu Sulfoxiden unter Verwendung von FeCl3 als Katalysator.
Analysis Note
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 124 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 129 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Periodsäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c