Merck
S5133
Sigma-Aldrich
Schiff-Fuchsin-Sulfit-Reagenz
liquid
Synonym(e):
Schiff-Reagenz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N3O3S
Molekulargewicht:
383.46
UNSPSC-Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Produktbezeichnung
Schiff-Fuchsin-Sulfit-Reagenz, suitable for detection of glycoproteins
Assay
3-5 mM iodine (I) basis (titration)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
colorless
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
0.990 g/cm3
Eignung
suitable for detection of glycoproteins
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Schiffsches Fuchsin-Sulfit-Reagenz ist Teil des Glykoprotein-Nachweiskits. Es wird hauptsächlich bei der PAS-Reaktion (Periodic Acid-Schiff) zum Nachweis und zur Visualisierung von Aldehyden und Glykoproteinen in biologischen Proben verwendet. Das Reagenz besteht aus dem basischen Fuchsin-Farbstoff und Natriumbisulfit. Es reagiert mit den Aldehydgruppen von Kohlenhydraten und erzeugt ein rosa- bis magentafarbenes Färbesignal, wodurch diese Substanzen in Proben identifiziert werden können.
Anwendung
Anwendungsgebiete des Schiffschen Fuchsin-Sulfit-Reagenz:
  • Bei der PAS-Reaktion (Periodic Acid-Schiff) zur Bestimmung von Becherzellen und Speichelglykoproteinen wie zum Beispiel Mucinen
  • Zum Anfärben von Eierstöcken und Hoden
  • Zum Anfärben von Tomaten- und Medicago-Primärwurzeln
  • Zum Anfärben undifferenzierter Sarkome (USARCs)
Es stellt ein System für den leichten Nachweis der Zuckereinheiten von Glykoproteinen auf SDS-PAGE- oder Western-Blot-Membranen bereit.
Angaben zur Herstellung
Hergestellt unter der Verwendung von Pararosanilin.
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification of salivary proteins at oil-water interfaces stabilized by lysozyme and ?-lactoglobulin
Erika Silleti
Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology (2010)
The RNA m6A reader YTHDF2 is essential for the post-transcriptional regulation of the maternal transcriptome and oocyte competence
Ivanova I, et al.
Molecular Cell, 67(6), 1059-1067 (2017)
Functionality of Soy Protein Produced
by Enzyme-Assisted Extraction
S Jung
J. Oil Colour Chem. Assoc. (2006)
Crisalejandra Rivera-Perez et al.
Scientific reports, 10(1), 20201-20201 (2020-11-21)
Nacre is the main component of the pearl oyster shells and it is synthesized by specialized soluble and insoluble shell matrix proteins. Insoluble proteins from the decalcification of the shell are the less studied proteins due to the technical problems
Raquel G Arroyo-Loranca et al.
PloS one, 15(3), e0230431-e0230431 (2020-03-20)
Mollusk shell is composed of two CaCO3 polymorphs (calcite and aragonite) and an organic matrix that consists of acetic acid- or ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA)-soluble and insoluble proteins and other biomolecules (polysaccharides, β-chitin). However, the shell matrix proteins involved in nacre