Merck
711187
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinsäure-13C5, 15N -hydrochlorid
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Größe auswählen
10 MG
€ 1.780,00
€ 1.780,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 1.780,00
About This Item
Lineare Formel:
H215N13CH213CO(13CH2)213CO2H · HCl
Molekulargewicht:
173.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.780,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
156 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.[15NH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
InChIKey
ZLHFONARZHCSET-BVNCJLROSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel Jericó et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 25, 207-219 (2021-08-31)
Variegate porphyria (VP) results from haploinsufficiency of protoporphyrinogen oxidase (PPOX), the seventh enzyme in the heme synthesis pathway. There is no VP model that recapitulates the clinical manifestations of acute attacks. Combined administrations of 2-allyl-2-isopropylacetamide and rifampicin in rabbits halved