Fortfahren mit
B4126
Bilirubin
≥98% (EmM/453 = 60), powder
Synonym(e):
Bile pigment, Hemetoidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.500,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H36N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
584.66
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-239-7
Beilstein/REAXYS Number:
74376
MDL number:
Assay:
≥98% (EmM/453 = 60)
Form:
powder
€ 370,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
mixed isomers
Quality Segment
assay
≥98% (EmM/453 = 60)
form
powder
solubility
aqueous acid: soluble, aqueous base: soluble, benzene: soluble, chloroform: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=C(C=C)\C(NC1=O)=C\c2[nH]c(Cc3[nH]c(\C=C4/NC(=O)C(C=C)=C4C)c(C)c3CCC(O)=O)c(CCC(O)=O)c2C
InChI
1S/C33H36N4O6/c1-7-20-19(6)32(42)37-27(20)14-25-18(5)23(10-12-31(40)41)29(35-25)15-28-22(9-11-30(38)39)17(4)24(34-28)13-26-16(3)21(8-2)33(43)36-26/h7-8,13-14,34-35H,1-2,9-12,15H2,3-6H3,(H,36,43)(H,37,42)(H,38,39)(H,40,41)/b26-13-,27-14-
InChI key
BPYKTIZUTYGOLE-IFADSCNNSA-N
General description
Bilirubin, ein Endprodukt des Hämstoffwechsels, entsteht aus dem Abbau von Erythrozytenhämoglobin im retikuloendothelialen System. Hämoxygenase baut das Häm des Hämoglobins zu Biliverdin ab, welches anschließend durch eine NADPH-abhängige Biliverdinreduktase zu Bilirubin abgebaut wird.
Bilirubin ist häufig an Serumalbumin gebunden, wenn es in seiner dianionischen Form im Blut zirkuliert. In seiner monoanionischen Form wird Bilirubin auch mit Gallensalzen assoziiert.
Hyperbilirubinämie kann aufgrund erhöhter Bilirubinsynthese oder reduzierter Bilirubinausscheidung auftreten.
Application
Bilirubin wurde eingesetzt:
  • zur Phantomherstellung
  • für In-vitro-Versuche
  • zur Herstellung von Bilirubin-Infusionslösungen
Biochem/physiol Actions
Bilirubin wurde auf seine Eigenschaften als endogenes Antioxidans untersucht, wie z.B. die Fähigkeit, reaktive Sauerstoffspezies (ROS) aufzufangen und die NADPH-Oxidase-Aktivität zu hemmen. Es scheint ein effizienter Peroxylradikalenfänger zu sein und die Membranlipide vor einer Oxidation durch diese Radikalen zu schützen. In nanomolaren Konzentrationen schützt es nachweislich Neuronen vor oxidativer Schädigung.
Weit über 99 % des Gesamtbilirubins wird als ein Konjugat mit Albumin transportiert. Abnorm hohe Bilirubinspiegel können schwere neurologische Schäden verursachen, leicht erhöhte Spiegel werden jedoch mit einem Schutz vor oxidativem Stress assoziiert.
Other Notes
Ein Hauptprodukt des Hämoglobinabbaus. Das Grundpigment von Galle und die gelbe Farbe bei Gelbsucht.
Disclaimer
Vor Licht schützen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
143702011NIST916B
Bilirubin NIST®SRM®
NIST916B
Bilirubin
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
assay
≥98% (EmM/453 = 60)
assay
≥95.0% (UV)
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
−20°C
solubility
aqueous acid: soluble, benzene: soluble, aqueous base: soluble
solubility
-
solubility
chloroform: 1 mg/mL, alkaline solution: soluble
solubility
-
description
mixed isomers
description
-
description
RTECS - DU3038000
Merck USA index - 14, 1218
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bilirubin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. is B4126 unconjugated bilirubin?
    1 answer
    1. This product is unconjugated bilirubin described as free bilirubin.
      Helpful?
  2. Is it Conjugated Bilirubin or Unconjugated Bilirubin?
    1 answer
    1. This product is unconjugated bilirubin, also known as free bilirubin.