709891
Spermidin-(butyl-d8) -trihydrochlorid
98 atom % D, 95% (CP)
Synonym(e):
Deuterated spermidine trihydrochloride, N-·(3-·Aminopropyl)·-1,4-·butane-d8-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butane-d8-diamine trihydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
257-259 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
−20°C
−20°C
SMILES String
Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1D2,2D2,4D2,6D2;;;
InChIKey
LCNBIHVSOPXFMR-BQVYHINQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable