Fortfahren mit
O2375
L-Ornithin -monohydrochlorid
≥99%
Synonym(e):
(S)-2,5-Diamino-pentansäure -monohydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-678-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3625847
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Ornithin -monohydrochlorid, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
impurities
ammonia and citrulline, essentially free
color
white
application(s)
cell analysis
SMILES string
Cl.NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
GGTYBZJRPHEQDG-WCCKRBBISA-N
Application
L-Ornithin-Monohydrochlorid wurde verwendet, um die blockierende Wirkung von L-Ornithin auf das Transportsystem, das L-Arginin für die Überproduktion von Stickstoffmonoxid während der Lipopolysaccharid-induzierten Endotoxämie transportiert, im Rattenmodell zu untersuchen. Es wurde zudem für den Decarboxylierungstest von Aminosäuren verwendet.
Biochem/physiol Actions
L-Ornithin ist ein Abbauprodukt der Arginase und spielt eine wichtige Rolle im Ammoniakstoffwechsel über den Harnstoffzyklus. Bei Säugetieren dient Ornithin als Präkursor für die Biosynthese von Polyaminen und Prolin. Spermin, das aus Ornithin synthetisiert wird, ist ein häufig vorkommendes Polyamin, das in Tumoren wie Brustkrebs beobachtet wird. Es ist bekannt, dass die Verabreichung von L-Ornithin den subjektiven Index der Schlafqualität verbessert. L-Ornithin senkt das Verhältnis zwischen Cortisol/DHEA-S (Dehydroepiandrosteron), das mit Stress verbunden ist. Bei Mäusen wurde festgestellt, dass L-Ornithin die Plasmakonzentration des Wachstumshormons, von Corticosteron und von Melatonin beeinflusst.
Other Notes
Argininabbauprodukt durch Arginase
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W419001O650319943
description
≥99%
description
99%
description
BioReagent, suitable for cell culture, ≥99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99%
assay
-
impurities
ammonia and citrulline, essentially free
impurities
-
impurities
ammonia and citrulline, essentially free
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
color
white
color
-
color
-
color
-
application(s)
cell analysis
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ornithin -monohydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf