Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H28N4O · 3HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.76
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7052482
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].CC(=O)NCCCNCCCCNCCCN
InChI
1S/C12H28N4O.3ClH/c1-12(17)16-11-5-10-15-8-3-2-7-14-9-4-6-13;;;/h14-15H,2-11,13H2,1H3,(H,16,17);3*1H
InChI key
QQSPUTBJDXPUCR-UHFFFAOYSA-N
Application
N1-Acetylspermine trihydrochloride has been used in a study to determine that the human carnitine transporter SLC22A16 mediates high affinity uptake of the anticancer polyamine analogue bleomycin-A5.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (TLC) | description ≥99.0% (AT) | description BioXtra, ≥99.5% (AT) | description 98 atom % D, 95% (CP) |
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (TLC), ≥99.5% (AT) | assay 95% (CP) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?