Wichtige Dokumente
49605
L-Glutaminsäure Hemimagnesiumsalz Tetrahydrat
≥98.0% (NT)
Synonym(e):
Magnesium-L-glutamat
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (NT)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O.O.O.O.N[C@@H](CCC(=O)O[Mg]OC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C5H9NO4.Mg.4H2O/c2*6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;;;/h2*3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2/t2*3-;;;;;/m00...../s1
InChIKey
ZWCGDRSVJYJGFY-GYDBBPQESA-L
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?