Fortfahren mit
G9130
Magnesium D-Gluconat Hydrat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
D-Gluconsäure Hemimagnesiumsalz, D-Gluconsäure Magnesiumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22MgO14 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.60 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
222-848-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Mg.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI key
IAKLPCRFBAZVRW-XRDLMGPZSA-L
Biochem/physiol Actions
Gluconic acid occurs from the oxidation of glucose and is naturally in fruit, honey and wine. When used as a food additive it helps regulate acidity. It is a strong chelating agent, chelating the anions of calcium, iron, aluminum, copper, and other heavy metals.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G4625M7554G4500
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (titration)
assay
98.0-102% anhydrous basis
assay
≥99% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium D-Gluconat Hydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)