Fortfahren mit
C1006
Cytidine 5′-monophosphate disodium salt
≥99%, synthetic, crystalline
Synonym(e):
C-5′-P, CMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,70
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,90
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H12N3O8PNa2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.16
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
229-819-3
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic
Form:
crystalline
Solubility:
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
€ 54,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cytidine 5′-monophosphate disodium salt, Sigma Grade, ≥99%, crystalline
biological source
synthetic
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥99%
form
crystalline
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)N(C=C1)C2OC(COP(O)(O)=O)C(O)C2O
InChI
1S/C9H14N3O8P.Na.H/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
RCIPNLSOCXMZDD-UHFFFAOYSA-N
Application
Cytidine 5′-monophosphate disodium salt has been used:
  • in nucleotide stock solution
  • as an ectonucleotidase (ENTase) inhibitor to probe 5′-ENTase activity in cortical neurons
  • in in vitro studies to estimate its effect on growth response of selected bacteria strains that dominate the piglets′ small intestine
Biochem/physiol Actions
Cytidine 5′-monophosphate (CMP) is used as a substrate of uridine monophosphate (UMP)/cytidine monophosphate (CMP) kinase (EC 2.7.4.4) to form CDP which upon phosphorylation to CTP supports DNA and RNA biosynthesis.
Cytidine monophosphate (CMP) serve as a nucleotide carrier for sugars.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9630C1131A9376
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
Sigma Grade
grade
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥93%
form
crystalline
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)