Fortfahren mit
A8937
Adenosin-5′-triphosphat Dikaliumsalz Dihydrat
≥92% (HPLC), microbial, powder
Synonym(e):
5′-ATP-K2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14K2N5O13P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
583.36 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
Assay:
≥92% (HPLC)
Biological source:
microbial
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-triphosphat Dikaliumsalz Dihydrat, from microbial, ≥92% (HPLC)
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥92% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K+].[K+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2K/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,10-;;/m1../s1
InChI key
YFPSRAQDZYNYPX-IDIVVRGQSA-L
General description
Adenosin-5′-triphosphat (ATP) wird durch oxidative Phosphorylierung im Mitochondrium synthetisiert.
Application
Adenosin-5′-triphosphatdikaliumsalzhydrat wird wie folgt verwendet:
  • bei der In-vitro-Transkriptionsreaktion als Nukleotidquelle und in 2X RNA-Bindungspuffer
  • als eine Komponente von Energielösung zum Kalibrieren von rohem Zellextrakt
  • zum Prüfen seiner Abhängigkeit mit PK11195 bei der Vermittlung der Autophagie
Biochem/physiol Actions
P2 Purinagonist; steigert die Aktivität von durch Ca2+-aktivierten K+-Kanälen; Substrat für ATP-abhängige Enzymsysteme.
Adenosin-5′-triphosphat (ATP) ist eine zentrale Komponente der Energiespeicherung und des Energiestoffwechsels in vivo. ATP wird in vielen zellulären Prozessen, Zellatmung, biosynthetischen Reaktionen, Motilität und Zellteilung verwendet. ATP ist ein Substrat aus zahlreichen an der zellulären Signalgebung beteiligten Kinasen und Adenylatcyklasen, die den sekundären Botenstoff cAMP produzieren. ATP stellt die Stoffwechselenergie bereit, die Stoffwechselpumpen antreiben. Stoffwechselstörungen führen zu einem ATP-Mangel. Die Verwendung von Xanthinoxidreduktaseinhibitoren und Inosin verbessert die intrazellulären ATP-Werte.
Disclaimer
Für maximale Stabilität als gefrorene Lösung bei einem pH-Wert  von 3,5 bis 6,8 aufbewahren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A1852A2383A3377
biological source
microbial
biological source
microbial (Corynebacterium sp.)
biological source
microbial
biological source
microbial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥92% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)