Merck
10108294001
Roche
Phosphoenolpyruvat
97% (PEP-K), pkg of 1 g
Synonym(e):
Phosphoenolbrenztraubensäure Monokaliumsalz, 2-(Phosphonooxy)-2-propensäure Monokaliumsalz, Mono-kaliumphosphoenolpyruvat, PEP-K
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4KO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.13
Beilstein:
4603446
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
PubChem Substanz-ID:
Form:
solid
Assay:
97% (PEP-K)
Beschreibung
C3H4O6PK (Formula)
PEP, monopotassium salt
Qualitätsniveau
Assay
97% (PEP-K)
Form
solid
Mol-Gew.
Mr 168.0 (PEP)
Mr 206.1 (PEP-K)
Verpackung
pkg of 1 g
Hersteller/Markenname
Roche
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
InChIKey
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Inhalt: 80 % PEP (enzymatisch)
Anwendung
Phosphoenolpyruvat (PEP) wird verwendet in:
  • Glutamate-Cystein Ligaseaktivität
  • v-ATPase-Enzymaktivitäts-Assay
  • Meso-Kinase-Assay
Substrat für Pyruvatkinase.
Biochem./physiol. Wirkung
Phosphoenolpyruvat (PEP) nimmt beim Stoffwechsel eine entscheidende Funktion ein. Es besitzt ein hohes Phosphatgruppen-Transferpotenzial und fungiert als vielseitiges C3-Synthon in C–C-, C–P- und C–O-Bindungsbildungsreaktionen. PEP fungiert als Substrat für die Pyruvatkinase (PK) im letzten Schritt der Glykolyse.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of phosphoenol pyruvate (PEP) analogues and evaluation as inhibitors of PEP-utilizing enzymes.
Garcia A, et al.
FEBS Journal, 269(13), 3226-3236 (2002)
Glutathione participates in the modulation of starvation-induced autophagy in carcinoma cells.
Desideri E
Autophagy, 8(12), 1769-1781 (2012)
Maria B Bagh et al.
Nature communications, 8, 14612-14612 (2017-03-08)
Defective lysosomal acidification contributes to virtually all lysosomal storage disorders (LSDs) and to common neurodegenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's. Despite its fundamental importance, the mechanism(s) underlying this defect remains unclear. The v-ATPase, a multisubunit protein complex composed of cytosolic
Jasmine M Hershewe et al.
Nature communications, 12(1), 2363-2363 (2021-04-24)
Cell-free gene expression (CFE) systems from crude cellular extracts have attracted much attention for biomanufacturing and synthetic biology. However, activating membrane-dependent functionality of cell-derived vesicles in bacterial CFE systems has been limited. Here, we address this limitation by characterizing native
Brian S Muntean et al.
Cell reports, 34(5), 108718-108718 (2021-02-04)
The G protein alpha subunit o (Gαo) is one of the most abundant proteins in the nervous system, and pathogenic mutations in its gene (GNAO1) cause movement disorder. However, the function of Gαo is ill defined mechanistically. Here, we show