Fortfahren mit
488100
Anilin-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
Benzenamine-15N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 339,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H515NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.12
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
€ 339,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
1.033 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[15NH2]c1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i7+1
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-CDYZYAPPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
491799488208485497
description
98 atom % 15N
description
99 atom % 13C
description
98 atom % 15N
description
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+6
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
−6 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
mp
10 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
1.033 g/mL at 25 °C
density
1.033 g/mL at 25 °C
density
0.990 g/mL at 25 °C
density
1.087 g/mL at 25 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)