Fortfahren mit
486183
Pyridin-15N
98 atom % 15N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H515N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
80.09
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
€ 1.050,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C)
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
99% (CP)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
density
0.990 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
c1cc[15n]cc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i6+1
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-PTQBSOBMSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
487783493074492205
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
115 °C (lit.)
bp
304 °C (lit.)
bp
153 °C (lit.)
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.990 g/mL at 25 °C
density
1.230 g/mL at 25 °C
density
0.957 g/mL at 25 °C
density
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)