Merck
242284
Sigma-Aldrich
Anilin
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
Aminobenzene, Benzenamine
About This Item
Lineare Formel:
C6H5NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.13
Beilstein:
605631
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
39030407
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität:
ACS reagent
Assay:
≥99.5%
bp:
184 °C (lit.)
Dampfdruck:
0.7 mmHg ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.22 (185 °C, vs air)
Dampfdruck
0.7 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1139 °F
Expl.-Gr.
11 %
Verunreinigungen
Hydrocarbons, passes test
Nitrobenzene, passes test (lim. ~0.001%)
≤0.01% chlorobenzene
Glührückstand
≤0.005%
Brechungsindex
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChIKey
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Anilin ist ein aromtisches primäres Anin, das als Reaktionsmittel bei der Synthese von organischen Zwischenprodukten wie 3-Chlor-N-phenylpyridin-2-amin[1], (Z)-Methyl 3-(phenylamino)but-2-enoat[2], 2-Iod-N-phenylbenzamid[3], 2,4-Dichlorchinolin[4] und N-(2-propynyl)anilin verwendet werden kann.[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Die akute Toxizität von Anilin wird unter anderem durch seine in vivo-Aktivierung zu 4-Hydroxyanilin und die Bildung von Hämoglobin-Addukten hervorgerufen. In Erythrozyten ist dieses mit der Freisetzung von Eisen und der Akkumulierung von Methämoglobin und der Entwicklung von hämolytischer Anämie sowie der Entzündung der Milz verbunden. Bei längerer Verabreichung wird häufig eine Tumorbildung in der Milz beobachtet.
Physikalische Eigenschaften
Das Material verdunkelt sich beim Lagern rot-braun ohne Reinheitverlust
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Potassium tert-Butoxide Mediated Synthesis of
Phenanthridinone
Bhakuni BS, et al
Organic Syntheses, 90, 164-173 (2013)
Synthesis of caboline
He l, et al
Organic Syntheses, 93, 272-285 (2016)
Synthesis of Tetrasubstituted 1H-Pyrazoles by Coppermediated
Coupling of Enaminones with Nitriles
Suri M and Glorius F
Organic Syntheses, 91, 211-220 (2014)
Synthesis of Quinolines by Electrophilic Cyclization of N-(2-Alkynyl)Anilines: 3-Iodo-4-Phenylquinoline
Chen Y, et al
Organic Syntheses, 89, 294-306 (2012)
The application of fast scan cyclic voltammetry. Mechanistic study of the initial stage of electropolymerization of aniline in aqueous solutions.
Yang H and Bard AJ.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 339(1), 423-449 (1992)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf