Merck
299251
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N-chlorid
Ammonium-15N chloride
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Synonym(e):
15N-markiertes Ammoniumchlorid
Größe auswählen
250 MG
€ 102,00
1 G
€ 113,00
10 G
€ 825,00
20 G
€ 1.470,00
50 G
€ 3.250,00
100 G
€ 5.890,00
€ 102,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 102,00
1 G
€ 113,00
10 G
€ 825,00
20 G
€ 1.470,00
50 G
€ 3.250,00
100 G
€ 5.890,00
About This Item
Lineare Formel:
15NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
54.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 102,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
powder, crystals or chunks
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Anwendung
Ammonium-15N-Chlorid wird für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • als Medienzusatz für die Aufnahme von 15N in Sporulationsprotein, CsfB, in der NMR-Spektroskopie[1]
  • in der Bestimmung des Stickstoffverlusts in marinen Sedimenten[2]
  • für die Aufnahme von 15N in Apolipoprotein A-I zur massenspektroskopischen Analyse[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Ammoniumchlorid ist ein Bestandteil des Stickstoffkreislaufs.[4] Überschüssiges Ammoniumchlorid baut ATP in Astrozyten ab.[5] Ammoniumchlorid hemmt die Versauerung im Endosom-Lyosom-System.[6] Es ist ein hämolysierendes Mittel, das in der Lyse von Erythrozyten eingesetzt wird.[7] Die Verabreichung von Ammoniumchlorid fördert den Kreatinin- und Harnstoffabbau in Ratten.[8]
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emergence of resistance to antibacterial agents: the role of quaternary ammonium compounds?a critical review
Buffet-Bataillon S, et al.
International Journal of Antimicrobial Agents, 39(5), 381-389 (2012)
Zhen-Zhen Zheng et al.
Nature communications, 11(1), 3511-3511 (2020-07-16)
In the context of continuously increasing anthropogenic nitrogen inputs, knowledge of how ammonia oxidation (AO) in the ocean responds to warming is crucial to predicting future changes in marine nitrogen biogeochemistry. Here, we show divergent thermal response patterns for marine
Anaerobic ammonium oxidation linked to sulfate and ferric iron reduction fuels nitrogen loss in marine sediments
Rios-Del T, et al.
Biodegradation, 29(5), 429-442 (2018)
Brianna J Klein et al.
Structure (London, England : 1993), 28(1), 105-110 (2019-11-13)
The assembly of human histone acetyltransferase MOZ/MORF complexes relies on the scaffolding bromodomain plant homeodomain (PHD) finger 1 (BRPF1) subunit. The PHD-zinc-knuckle-PHD module of BRPF1 (BRPF1PZP) has been shown to associate with the histone H3 tail and DNA; however, the
Characterization of homodimer interfaces with cross-linking mass spectrometry and isotopically labeled proteins
Lima DB, et al.
Nature Protocols, 13(3), 431-431 (2018)
Artikel
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
Verwandter Inhalt
Protein structure analysis aids in identifying disease biomarkers and drug targets crucial for therapeutic treatments.
Proteinstrukturanalysen unterstützen die Identifizierung von Krankheits-Biomarkern und Wirkstofftargets, die für therapeutische Behandlungen entscheidend sind.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review