Merck
485497
Sigma-Aldrich
Anilin-13C6
99 atom % 13C
Synonym(e):
13C Labeled aniline, Aminobenzene-13C6, Benzeneamine-13C6, Phenylamine-13C6
Größe auswählen
250 MG
€ 695,00
5 G
€ 2.850,00
€ 695,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 695,00
5 G
€ 2.850,00
About This Item
Lineare Formel:
13C6H5NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 695,00
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
protein expression: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Dichte
1.087 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
PAYRUJLWNCNPSJ-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stephanie C Morriss et al.
Annals of botany, 120(6), 911-922 (2017-09-30)
Enzymes belonging to the RNase T2 family are essential for normal rRNA turnover in eukaryotes. In Arabidopsis thaliana, this function is performed by RNS2. The null mutant rns2-2 has increased rRNA half-life and constitutive autophagy. The aim of this work