Fortfahren mit
487465
1,4-Phenylendiamin-15N2
98 atom % 15N
Synonym(e):
1,4-Benzoldiamin-15N2, 1,4-Diamino-15N2-benzol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.420,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(15NH2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
110.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
€ 1.420,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
form
solid
bp
267 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[15NH2]c1ccc([15NH2])cc1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i7+1,8+1
InChI key
CBCKQZAAMUWICA-BFGUONQLSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
487481487457333778
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
bp
267 °C (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
bp
-
bp
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Oral
Zielorgane
Kidney,Heart,Musculo-skeletal system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
119516-82-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)