Fortfahren mit
609374
Natriumazid-1-15N
(terminal N), 98 atom % 15N
Synonym(e):
Natriumazid-15N1 (Endung N)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 884,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.420,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(Na+)(15N≡NN-)
Molekulargewicht:
66.00
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.12
EC Number:
247-852-1
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+2
€ 884,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
bp
300 °C
mp
275 °C
density
1.87 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[Na]N=[N+]=[15N-].[Na][15N]=[N+]=[N-]
InChI
1S/2N3.2Na/c2*1-3-2;;/q2*-1;2*+1/i2*1+1;;
InChI key
CHVYWISGAZDJOG-ZIVIQNEDSA-N
General description
Sodium azide-1-15N is isotopically labeled analogue of sodium azide.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
333751489433487775
description
(terminal N), 98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
assay
-
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
mass shift
M+2
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
275 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
density
1.87 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.159 g/mL at 25 °C
density
-
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Brain
supp_hazards
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)