Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 119,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.000,00 |
20 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.720,00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 3.500,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 6.660,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(15NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
≥99%
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenisotopic purity
98 atom % 15N
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Application
Ammonium-15N2-Sulfat kann wie folgt verwendet werden:
- Bei der quantitativen Profilerstellung der Proteinexpression.
- In Metabolomikanalysen zum Identifizieren der Anzahl von Stickstoffatomen in jedem Metabolit und zum Bestätigen des biologischen Ursprungs.
- Zum Bestimmen der Absorptionseffizienz der Kaffeepflanze von Stickstoff aus landwirtschaftlichem Dünger.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N | description 10 atom % 15N | description 60 atom % 15N | description 15 atom % 15N |
| mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay - |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 10 atom % 15N | isotopic purity 60 atom % 15N | isotopic purity 15 atom % 15N |
| technique(s) bio NMR: suitable, protein expression: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form - | form - | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium-15N2-sulfat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?