The difference is in the packaging. The 364584-1L-EU is under low pressure to meet EU regulatory requirements, therefore it requires a different regulator type, as opposed to the 364584-1L. See below for accessories for the 364584-1L-EU.
Z512958 - https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z512958
Z146706 - https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z146706
PTFE washer Z146994 - https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z146994
Hose adapter Z146811- https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/z146811
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
15N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.00
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141903
MDL number:
eCl@ss:
38060101
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
gas
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
1.34 (vs air)
Quality Segment
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
99% (CP)
form
gas
mass shift
M+2
storage temp.
room temp
SMILES string
[15N]#[15N]
InChI
1S/N2/c1-2/i1+1,2+1
InChI key
IJGRMHOSHXDMSA-ZDOIIHCHSA-N
Application
Stickstoff-15N2 (15N-markierter Stickstoff) kann verwendet werden:
- Bei Stickstoff-Fixierungsversuchen zur Überwachung der resultierenden Metaboliten in einem Organismus. Bei
- 15N2-Pulse-Chase-Experimenten, um bei Pflanzen den Transportweg von festem Stickstoff von der Knolle zum Spross zu verstehen.
- Zur Quantifizierung der biologischen N2-Produktion in landwirtschaftlichen Böden.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Für alle Gasvolumen werden stets Standardtemperatur und -druck (STP) und nicht Normaltemperatur und -druck (NTP) angegeben. Ein STP-Liter enthält 7,7 % mehr Gas als ein NTP-Liter.
Produktmengen von 250 mL und 500 mL sind in einem 25-mL-Sure/Pac™-Zylinder mit NPT-Messingventil (1/4", männl.) verpackt. Gas-Nenndrücke bei 21 ºC sind 135 psig für 250 mL und 275 psig für 500 mL.
Produktmengen von 1 Liter und 5 Liter sind in einer 450-mL-Druckgasflasche aus Kohlenstoffstahl mit Messingventil (CGA 110/180) verpackt. Gas-Nenndrücke bei 21 ºC sind 20 psig für 1 L und 155 psig für 5 L.
Zylinderdrücke liegen leicht über dem atmosphärischen Druck. Beim Entnehmen dieses Produkts aus dem Zylinder ist Vorsicht geboten.
Produktmengen von 1 Liter und 5 Liter sind in einer 450-mL-Druckgasflasche aus Kohlenstoffstahl mit Messingventil (CGA 110/180) verpackt. Gas-Nenndrücke bei 21 ºC sind 20 psig für 1 L und 155 psig für 5 L.
Zylinderdrücke liegen leicht über dem atmosphärischen Druck. Beim Entnehmen dieses Produkts aus dem Zylinder ist Vorsicht geboten.
Other Notes
PTFE-Dichtscheiben, GCA-Einlassgröße 180 Z146994
PTFE-Dichtscheiben, GCA-Einlassgröße 110 Z146986
Mini-Gasregulierer, Messingkörper, geeignet für Packungsgrößen von 250 ml und 500 ml Z513539
Korrosionsbeständiger Gasregulator für Kleingasflaschen, CGA-Einlassgröße 180, geeignet für Packungsgrößen von 1 l und 5 l Z146706
PTFE-Dichtscheiben, GCA-Einlassgröße 110 Z146986
Mini-Gasregulierer, Messingkörper, geeignet für Packungsgrößen von 250 ml und 500 ml Z513539
Korrosionsbeständiger Gasregulator für Kleingasflaschen, CGA-Einlassgröße 180, geeignet für Packungsgrößen von 1 l und 5 l Z146706
Legal Information
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N | description 98 atom % 15N, 95% (CP) | description 98 atom % 15N | description 2 atom % 15N, 99% (CP) |
| mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+2 | mass shift M+2 |
| assay 99% (CP) | assay 95% (CP) | assay - | assay 99% (CP) |
| isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 2 atom % 15N |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form gas | form solid | form solid | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stickstoff-15N2
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklasse
2A - Gases
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the difference between 364584-1L and 364584-1L-EU?