Merck
609005
Sigma-Aldrich
L-Serin-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Größe auswählen
500 MG
€ 1.040,00
€ 1.040,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 1.040,00
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 1.040,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2][C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i4+1
InChIKey
MTCFGRXMJLQNBG-GZPBOPPUSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Vidhi Pareek et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6488), 283-290 (2020-04-18)
Metabolons, multiprotein complexes consisting of sequential enzymes of a metabolic pathway, are proposed to be biosynthetic "hotspots" within the cell. However, experimental demonstration of their presence and functions has remained challenging. We used metabolomics and in situ three-dimensional submicrometer chemical