Merck
487953
Sigma-Aldrich
Ammoniak-15N
10 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
15NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
0.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
10 atom % 15N
Assay
99% (CP)
Mol-Gew.
17.13 by atom % calculation (10 atom % 15N)
bp
−33 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−78 °C (lit.)
Dichte
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChIKey
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Lecture bottle with SS CGA 110/180 valve
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Empfohlene Produkte
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
Empfohlenes Ventil
Entlüftungsventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger-Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
269.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
132 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)