Merck
09682
Ammoniak
puriss., anhydrous, ≥99.95%
Synonym(e):
Ammonia gas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
17.03
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-635-3
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
Assay:
≥99.95%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
0.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
8.75 atm ( 21 °C)
grade
puriss.
assay
≥99.95%
autoignition temp.
1203 °F
expl. lim.
25 %
impurities
≤0.01% water
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonia gas is a common reagent or reactant in the synthesis of variety of nitrogen containing inorganic compounds and organic intermediates. It is either used directly in gas phase reaction or bubbled through the reaction mixture.
  • Ammonia can be used in the direct synthesis of primary amines from alcohols.
  • Synthesis of N-doped graphene by vapor deposition in the presence of ammonia gas has been reported.
Packaging
Zylinder mit netto ~1 kg
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Recommended DIN 477 - Nr. 6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniak
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)