CGA 110 Ventil (gerade) für genaue Durchflußkontrolle des Lecture-bottle-Gases: Erfordert untenstehende Dichtscheiben.
Warnhinweis
Gas-control valves do not control pressure in a closed system. Regulator or relief valves should be used to prevent the buildup of unsafe pressures that could lead to explosion.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)