Fortfahren mit
294993
Ammoniak
anhydrous, ≥99.98%
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
Ammonia gas
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
17.03
UNSPSC Code:
12142100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-635-3
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
Assay:
≥99.98%
Form:
liquefied gas
Grade:
anhydrous
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
0.6 (vs air)
vapor pressure
8.75 atm ( 21 °C)
assay
≥99.98%
form
liquefied gas
autoignition temp.
1203 °F
expl. lim.
25 %
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
~10-12 (20 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
9.25
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
solubility
water: 531 g/L at 20 °C
density
0.7 g/cm3 at -33 °C
greener alternative category
SMILES string
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Application
Wasserfreies Ammoniak wurde in der dynamischen Reaktionszellen(DRC)-Technologie eingesetzt, um Störionen ohne Verlust von Sensitivität zu entfernen. Es wurde außerdem zur Einstellung des pH-Werts bei der Synthese von Magnetit-/Hämatit-Mischungen mittels Verbrennungsverfahren verwendet.
Ammoniak kann als Base zur Einstellung des pH-Werts bei der Herstellung gemischter Magnetit-/Hämatit-Nanopartikel mittels eines Verbrennungsverfahrens verwendet werden. Diese Nanopartikel zeigen ein vielversprechendes Potenzial als Sorptionsmittel zur Entfernung von Schwermetallionen aus Wasser.
Reagenz für die chemische Abscheidung von TiN aus der Dampfphase.
Packaging
In einer Druckgasflasche aus Kohlenstoffstahl mit einem CGA180M/CGA110F-Nadelventil geliefert.
Mit Folgendem kompatibel:
  • Aldrich® Druckgasflaschen-Basisstationssysteme
  • Aldrich® Druckgasflasche-Gasregulatoren
Other Notes
Siehe Merkblatt für technische Informationen AL-151 Gasregulatoren: Auswahl, Installation und Betrieb
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
09682392685407666
description
anhydrous, ≥99.98%
description
puriss., anhydrous, ≥99.95%
description
2.0 M in ethanol
description
0.4 M in dioxane
grade
anhydrous
grade
puriss.
grade
-
grade
-
assay
≥99.98%
assay
≥99.95%
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquefied gas
form
-
form
liquid
form
liquid
pH
~10-12 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
water: 531 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniak
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf