Wichtige Dokumente
718939
Ammoniak -Lösung
0.4 M in THF
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
0.30-0.50 M (by NaOH, titration)
0.4 M in THF
Methode(n)
tissue culture: suitable (plant)
Dichte
0.881 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N
InChI
1S/H3N/h1H3
InChIKey
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Als ein Pheromon in Froschlurchkaulquappen
- Als ein Nährstoff in Erde für Pflanzenernährung
In Studien zum Beitrag von Archaeen und Bakterien zum Ammoniakoxidationspotenzial von Böden
Wechselwirkung von Ammoniak und Xenon mit Imidazolglycerinphosphatsynthase aus Thermotoga maritima
Metabolismus von Ammoniak in Aedes aegypti-Fettkörper- und -Mitteldarmgeweben
Wird von Ammoniak-oxidierenden Bakterien verwendet
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)