Fortfahren mit
422975
Ammoniak-d3
99 atom % D
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ND3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
236-926-9
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+3
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
0.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4802 mmHg ( 15.5 °C)
isotopic purity
99 atom % D
assay
99% (CP)
autoignition temp.
1203 °F
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N/h1H3/i/hD3
InChI key
QGZKDVFQNNGYKY-ZRLBSURWSA-N
Packaging
Lecture bottle with SS CGA 110/180 valve (10L and 25L)
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Other Notes
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
487953299227578126
description
99 atom % D
description
10 atom % 15N
description
98 atom % 15N
description
99 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+3
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
10 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
−78 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
bp
−33 °C (lit.)
bp
−33 °C (lit.)
bp
−33 °C (lit.)
bp
221 °C (lit.)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
2A - Gases
wgk
WGK 2
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)