Merck
405868
Sigma-Aldrich
4′-Chlor-2,2′:6′,2′′-terpyridin
greener alternative
99%
Größe auswählen
1 G
€ 187,00
€ 187,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 187,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 187,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 51
new score: 35
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
148-150 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
Clc1cc(nc(c1)-c2ccccn2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H10ClN3/c16-11-9-14(12-5-1-3-7-17-12)19-15(10-11)13-6-2-4-8-18-13/h1-10H
InChIKey
AHEMFMCEBIJRMU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4′-Chlor-2,2′:6′,2′′-terpyridin (4′-Cltpy, Cltpy, Cl-terpy) ist ein dreizähniger Ligand, der eine Terpyridinstelle (tpy-Stelle) mit einer Cl-Stelle in der 4-Position aufweist. Durch diese zwei Stellen koordiniert es mit verschiedenen Metallionen, um Polymere mit verschiedenen Koordinationen zu bilden.[1] Kristallstrukturuntersuchungen zeigen, dass die Terpyridineinheit von Cltpy eine trans, trans-Konformation annimmt. Moleküle ordnen sich selbst in gestapelte Säulen entlang der b-Achse, mit einem Zwischenebenenabstand von 3,51 Å.[2] Es durchläuft Etherreaktionen vom Williamson-Typ mit α,ω-bis-hydroxy-funktionalisiertem Poly(propylenoxid).[3] Es durchläuft eine Reaktion vom Williamson-Typ mit α-hydroxy-ω-carboxy-funktionalisiertem Poly(ethylenoxid), um Telechele mit endständigem Monoterpyridin zu erzeugen.[4]
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einer der vier Kategorien umweltfreundlicherer Alternativen im Einklang stehen. Dieses Produkt gehört zur Kategorie der neugestalteten Produkte, die wichtige Verbesserungen bei den Prinzipien der Grünen Chemie, wie „Abfallvermeidung“, „Atomökonomie“, „ungefährlichere Synthesen“, sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“ und „Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen“, aufweisen. Klicken Sie bitte hier , um die DOZN-Scorecard anzuschauen.
Anwendung
4′-Chlor-2,2′:6′,2′′-terpyridin kann für die Herstellung von Folgendem eingesetzt werden:
  • Mono- und Bis-Terpyridine[5]
  • Bis-hydroxy-funktionalisierter Terpyridin-Cadmium(II)-Komplex und ein Fullerenderivat[5]
  • 4-funktionalisierte 2,2‘:6,2‘‘-Terpyridine, Basischemikalien für neuartige supramolekulare Strukturen wie Doppel-Helikate, Dendrimere, Mizellen und metall-supramolekulare Polymere[6]
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis, Characterization, Crystal Structure, and Biological Studies of a Cadmium (II) Complex with a Tridentate Ligand 4'-Chloro-2,2':6',2''-Terpyridine.
Saghatforoush LA, et al.
Bioinorganic Chemistry and Applications, 2011 (2011)
4'-Chloro-2, 2': 6', 2''-terpyridine.
Beves JE, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(6), o2497-o2498 (2006)
4'-Functionalized 2, 2': 6', 2 ?-terpyridines as building blocks for supramolecular chemistry and nanoscience.
Schubert US, et al.
Tetrahedron Letters, 42(28), 4705-4707 (2001)
New 4'-Functionalized 2, 2': 6', 2''-Terpyridines for Applications in Macromolecular Chemistry and Nanoscience.
Andres PR, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(19), 3769-3776 (2003)
Access to supramolecular polymers: Large scale synthesis of 4'-chloro-2, 2': 6', 2''-terpyridine and an application to poly (propylene oxide) telechelics.
Schubert US, et al.
Designed Monomers and Polymers, 5(2-3), 211-221 (2002)