Fortfahren mit
T84409
Triphenylphosphin
99%, ReagentPlus®
Triphenylphosphine
Synonym(e):
Phosphortriphenyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 23,70
25 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 29,60
100 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 47,20
500 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 150,00
1 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 187,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.29
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-036-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
610776
€ 23,70
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Triphenylphosphin, ReagentPlus®, 99%
vapor density
9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
feature
achiral
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
parameter
air stable
bp
377 °C (lit.)
mp
79-81 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Das Rhodium- und Triphenylphosphin-Katalysatorsystem wird für die Hydroformylierung von Sojabohnen-, Saflor- und Leinsamenölen sowie deren Methylestern eingesetzt. Polymergestütztes Triphenylphosphin katalysiert die γ-Addition von Pronukleophilen zu Alkynoat wirksam. Triphenylphosphin reagiert mit hydriertem Rutheniumtrichlorid in Methanol, um [RuCl2(PPh3)4], [RuCl2(PPh3)3] und [RuCl3(PPh3)2CH3OH] zu erzeugen. Es ist an der Heck-Reaktion von 4-Bromanisol und Ethylacrylat in ionischen Flüssigkeiten beteiligt.
Application
Triphenylphosphin wird zur Synthese von Mono-6-aminodesoxy-6-cyclodextrin eingesetzt. Es wird außerdem als Katalysator bei der Synthese von C-Arylfuranosiden eingesetzt.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
930928.082708.00551
assay
99%
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction suitability
-
reaction suitability
-
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
79-81 °C (lit.)
mp
77-84 °C, 79-81 °C (lit.)
mp
78.5-81.5 °C
mp
-
bp
377 °C (lit.)
bp
377 °C (lit.)
bp
377 °C/1013 hPa
bp
360 °C/1013 hPa (decomposes)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triphenylphosphin
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system,Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
356.0 °F - closed cup
flash_point_c
180 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 02139
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    High quality
    My reactions worked, high quality. Removing triphenylphosphine oxide was hard.
    Helpful?