Fortfahren mit
496367
6,6′-Dimethyl-2,2′-dipyridyl
98%
Synonym(e):
2-Methyl-6-(6-methylpyridin-2-yl)pyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridine, 6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridyl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,30
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 265,00
€ 198,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
224-566-5
MDL number:
Assay:
98%
€ 87,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
ligand
bipyridine
assay
98%
manufacturer/tradename
ECACC
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(n1)-c2cccc(C)n2
InChI
1S/C12H12N2/c1-9-5-3-7-11(13-9)12-8-4-6-10(2)14-12/h3-8H,1-2H3
InChI key
OHJPGUSXUGHOGE-UHFFFAOYSA-N
General description
6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridyl (dmbp) also known as 6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridine, is commonly used as a ligand to form complexes with ions such as Pd(II), Pt(II), Cu(II), Co(II) and Zn(II). The crystalline structure of dmbp has been investigated. Its synthesis from 6-bromopicoline has been reported.
Application
6,6′-dimethyl-2,2′-bipyridyl (6,6′-Dimethyl-2,2′-bipyridine)may be used in the synthesis of novel oligobipyridine ligands.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
798533552933675229
description
98%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
99%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
93-95 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
mp
59-63 °C (lit.)
mp
164-169 °C
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
ECACC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)