Merck
301779
5-Chlor-1,10-phenanthrolin
98%
Synonym(e):
5-Chloro-1,10-diazaphenanthrene, 5-Chloro-o-phenanthroline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
phenanthroline
Quality Segment
assay
98%
manufacturer/tradename
ECACC
mp
124-126 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
Clc1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7ClN2/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12/h1-7H
InChI key
XDUUQOQFSWSZSM-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Chloro-1,10-phenanthroline was used in preparation of:
  • 1,10-phenanthrolinium cation, new building block for the design of ionic liquid crystals
  • platinum(II)-based metallointercalators
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)