Merck
C70223
Sigma-Aldrich
4-Chloropyridin -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
1-Nitro-4-iodobenzene, 4-Chloropyridine-HCl, 4-Chloropyridinium chloride, 4-Chloropyridinium monohydrochloride, 4-Iodo-1-nitrobenzene, 4-Nitro-1-iodobenzene, 4-Nitrophenyl iodide, p-Iodonitrobenzene, p-Nitroiodobenzene, p-Nitrophenyl iodide
Größe auswählen
25 G
€ 79,60
100 G
€ 87,90
€ 79,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 79,60
100 G
€ 87,90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4ClN · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.01
Beilstein:
3684904
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 79,60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (subl.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].Clc1ccncc1
InChI
1S/C5H4ClN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
InChIKey
XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
388.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
198 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)