Fortfahren mit
SML2556
Pt-ttpy
>97% (NMR)
Synonym(e):
(SP-4-2)-Chloro[4′-(4-methylphenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine-κN1,κN1′,κN1′′]-Platinum(1+) chloride, Tolylterpyridin-platin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,30
€ 64,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 352,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H17Cl2N3Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
589.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
>97% (NMR)
Form:
powder
€ 64,00
Listenpreis€ 75,30Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
>97% (NMR)
form
powder
color
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C2=CC(C3=[N+]4C=CC=C3)=[N+]5C(C6=CC=CC=[N+]6[Pt-2]54Cl)=C2)C=C1.[Cl-]
InChI
1S/C22H17N3.2ClH.Pt/c1-16-8-10-17(11-9-16)18-14-21(19-6-2-4-12-23-19)25-22(15-18)20-7-3-5-13-24-20;;;/h2-15H,1H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI key
UWAUJHRZLKCPPX-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
G-quadruplex ligand that potently induces significant telomere-associated DNA damage in cancer cells
Pt-ttpy, a metallo-organic complex, is a G-quadruplex ligand that potently induces significant telomere-associated DNA damage in cancer cells. It inhibits telomerase and/or telomere functions. Pt-ttpy induces number of chromatin defects in mitosis including chromatin bridges, ultrafine bridges (UFBs), and double-stranded breaks (DSBs).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7665SML1052SML1615
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
>97% (NMR)
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: soluble 5 mg of Tyrphostin 51 in 0.1 ml of solvent, clear, orange to red
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
faint yellow to dark orange
color
-
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)