Wichtige Dokumente
379433
2,6-Bis(2-benzimidazolyl)pyridin
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
c1cc(nc(c1)-c2nc3ccccc3[nH]2)-c4nc5ccccc5[nH]4
InChI
1S/C19H13N5/c1-2-7-13-12(6-1)21-18(22-13)16-10-5-11-17(20-16)19-23-14-8-3-4-9-15(14)24-19/h1-11H,(H,21,22)(H,23,24)
InChIKey
JBKICBDXAZNSKA-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?