Wichtige Dokumente
375934
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
≥95%, with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane
Synonym(e):
MTBSTFA+TBDMSCl, 99:1, N-Methyl-N-tert-butyldimethylsilyltrifluoracetamid, MTBSTFA + 1 % TBDMSCl, Silylierungsmischung VI
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoracetamid mit 1% tert-Butyldimethylchlorsilan, ≥95%
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Enthält
1% TBDMSCl
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
InChIKey
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs