Merck
44795
N,O-Bis-(tert.-butyldimethylsilyl)-acetamid
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
N-[(1,1-Dimethylethyl)-dimethylsilyl]-ethanimidsäure-(1,1-dimethylethyl)-dimethylsilylester, BTBSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H33NOSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.59
UNSPSC Code:
41121813
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2096003
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C/C(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)=N\[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H33NOSi2/c1-12(15-17(8,9)13(2,3)4)16-18(10,11)14(5,6)7/h1-11H3/b15-12+
InChI key
XFPQBAQQJIQJLY-NTCAYCPXSA-N
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)