Fortfahren mit
106232
Trifluoressigsäureanhydrid
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
TFAA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CF3CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-982-9
Beilstein/REAXYS Number:
746197
MDL number:
Assay:
≥99%
Bp:
39.5-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
6.28 psi ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
6.28 psi ( 20 °C)
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
39.5-40 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
density
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C4F6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
InChI key
QAEDZJGFFMLHHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Für die Herstellung von N- und O-Trifluoracetyl-Derivaten aus einer breiten Palette von biologisch aktiven Verbindungen für die GC-Analyse. Wird auch für die Oxidation von Aldehyden zu Säuren, Estern oder Amiden verwendet. Trifluoressigsäureanhydrid kann mit Deoxyguanosin in Pyridin reagieren, woraus die entsprechenden 6-substituierten -2′-Deoxyguanosin-Derivate entstehen. Außerdem kann es mit dem Harnstoff-Wasserstoffperoxid-Komplex reagieren und so Peroxytrifluoressigsäure erzeugen, die wiederum Aldoxime in Nitroalkane umwandelt.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T450049170780457
description
ReagentPlus®, ≥99%
description
99%
description
puriss. p.a., suitable for HPLC, ≥99.0% (GC)
description
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
mp
−65 °C (lit.)
mp
-
mp
−15.4 °C (lit.)
mp
−15.4 °C (lit.)
bp
39.5-40 °C (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
bp
72.4 °C (lit.)
density
1.511 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
vapor pressure
6.28 psi ( 20 °C)
vapor pressure
90 mmHg ( 80 °C)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
97.5 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifluoressigsäureanhydrid
signalword
Danger
supp_hazards
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review