Merck
06735
tert-Butyl(chlor)dimethylsilan
LiChropur, ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyldimethylsilylchlorid, TBDMSCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CSi(CH3)2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.72
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-042-4
Beilstein/REAXYS Number:
505999
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
bp
125 °C (lit.)
mp
86-89 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
InChI key
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl(chlor)dimethylsilan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)