Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15ClSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.72
EC Number:
242-042-4
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
505999
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95.0% (GC)
form
solid
mp
86-90 °C
functional group
silyl
SMILES string
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
InChI key
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Useful derivatizing agent for preparative and analytical purposes; Selective cleavage of TBDMS-ethers
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?