Wichtige Dokumente
190500
tert-Butyl(chlor)dimethylsilan
reagent grade, 97%
Synonym(e):
tert-Butyldimethylchlorsilan, tert-Butyldimethylsilylchlorid, TBDMSCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
125 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
86-89 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
InChIKey
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
22 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?