Fortfahren mit
M0789
N-Methyl-bis-trifluoracetamid
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
MBTFA (N-Methyl-bis(trifluoracetamid) oder BTFA (bis(TFA)), MBTFA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3CON(CH3)COCF3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.07
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-680-5
Beilstein/REAXYS Number:
1878402
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.346 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
density
1.547 g/mL at 25 °C
suitability
complies for derivatization
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F6NO2/c1-12(2(13)4(6,7)8)3(14)5(9,10)11/h1H3
InChI key
AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Geeignet für die Derivatisierung von Alkoholen und Kohlenhydraten (Mono- ,Di- ,Tri- und Tetrasacchariden).
Reagenz für das Einführen einer Trifluoracetyl-Gruppe
Other Notes
Reagenz für Trifluoracetyl.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6594369479394866
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98%
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations, reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
121-122 °C (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
1.547 g/mL at 25 °C
density
1.547 g/mL at 25 °C
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methyl-bis-trifluoracetamid
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)