372951
tert-Butyldimethylsilylchlorid -Lösung
1.0 M in THF
Synonym(e):
tert-Butylchlordimethylsilan -Lösung, TBDMSCl, tert.-Butyl-dimethylchlorsilan -Lösung, tert.-Butyl-dimethylsilylchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Konzentration
1.0 M in THF
Dichte
0.87 g/mL at 20 °C (lit.)
0.879 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
InChIKey
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter