Wichtige Dokumente
346160
Ethinylmagnesiumchlorid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Chloromagnesium acetylide
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.921 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.ClH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- To synthesize 1-ethynyldeoxyribose derivatives which can further undergo Sonogashira coupling with various aryl, heteroaryl, and metallocenyl derivatives.[1]
- In one of the key synthetic steps of substituted naphthostyrils.[2]
- In the preparation of propargylic ester precursor for the synthesis of 1,3-dienylphosphonates.[3]
Empfehlung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-16.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-27 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?