Wichtige Dokumente
456373
2,5-Dibrom-3-hexylthiophen
97%
Synonym(e):
2,5-Dibromo-3-hex-1-ylthiophene
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.557 (lit.)
Dichte
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCc1cc(Br)sc1Br
InChI
1S/C10H14Br2S/c1-2-3-4-5-6-8-7-9(11)13-10(8)12/h7H,2-6H2,1H3
InChIKey
NSYFIAVPXHGRSH-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.