Merck
Z406260
Sigma-Aldrich
Oxford® Sure/Seal Aufbewahrungskolben-Ventildeckel
pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verpackung
pkg of 1 ea
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zur Verwendung mit Aldrich-Produkten, die in Sure/Seal Flaschen verpackt sind. Über den Sure/Seal Kronkorken geschraubt, ermöglicht sie die wiederholte Produktentnahme mittels Spritze, wobei die Dichtigkeit sichergestellt bleibt. Das Bulletin AL-195, mit der Gebrauchsanleitung,
Rechtliche Hinweise
Oxford is a registered trademark of Oxford Worldwide LLC
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Preserve reagent quality of air- and moisture-sensitive reagents using nitrogen or argon in crown-cap bottles with a 6 mm diameter hole in the crown-cap and a PTFE-faced rubber liner.